Wichtige Dokumente
903523
N-phenyl-13C6-1-naphthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13C]1(NC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)