Merck
903507
Sigma-Aldrich
Kevetrin-(4-isothioureido-13C,15N2-butyronitrile-13C,15N) hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C3H915N3SHCl
Molekulargewicht:
184.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[15NH2][13C](SCCC[13C]#[15N])=[15NH].Cl
InChIKey
NCXJZJFDQMKRKM-CBWHUSCUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
903507-1MG4022536032368