901823
Nickel electroplating solution
Synonym(e):
Ni electroplating solution, Ni plating solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält
1.25 g/L±0.125 g/L stabilizer
0.015 g/L±0.0015 g/L wetting agent
4.25 g/L±0.25 g/L Stress reducer
Zusammensetzung
30 g/L ±0.5 g/L H3BO3
170g/L ±5 g/L Ni(SO3NH2)2.4H2O
9.51 g/L ±1 g/L NiBr2 .xH2O
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Deposits have low internal stress and are very ductile.
- Surfaces are uniform and smooth with well-controlled thickness and excellent uniformity.
- As plated Ni films have small grains in the range of 10 - 50 nm. Grain size orientations are (111) and (200) for FCC (face centred cubic).
- Qualified bath metrology for replenishment and a long shelf life.
Electroplated Ni film (5-10 μm thickness) properties:
- Density: 8.1 g/cm3
- Young′s modulus: 210 GPa
- Internal stress 33 ± 13 MPa
- Tensile strength: 585 ± 40 MPa
- Grain size: 10-50 nm
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)