Wichtige Dokumente
901599
Kohlenstoffdisulfid -Lösung
5 M in ethanol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
5 M in ethanol
Brechungsindex
n/D 1.387
Dichte
0.91613 g/mL
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Valuable building block offered as a solution in ethanol for more convenient handling
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?