Merck
901443
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphin -Lösung
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
Trimethylphosphane, PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.08
Beilstein:
969138
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Konzentration
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.838 g/mL
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChIKey
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Trimethylphosphine is an electron-rich phosphine ligand used in the Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F
Flammpunkt (°C)
-15 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)