Wichtige Dokumente
901273
1,1′-Carbonyl-13C-di-(1,2,4-triazole)
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC4H4N6O
Molekulargewicht:
165.12
UNSPSC-Code:
12352101
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥90% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)