Wichtige Dokumente
901187
Molybdenum disulfide ink for inkjet printing
Synonym(e):
Molybdenum disulfide dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Resistivity: 10-100 kΩcm (thermally annealed 400 °C for 3 hours in Ar/H2 environment, film thickness >150 nm)
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Zusammensetzung
Solid content, 3.0-3.85%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
green
Partikelgröße
≤0.4 μm
Oberflächenspannung
30-35 dyn/cm
Viskosität
4-11 mPa.s(25 °C) (shear viscoisty at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
Dichte
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Mo]=S=S
InChI
1S/Mo.S2/c;1-2
InChIKey
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.