Merck
901159
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Synonym(e):
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.429
Dichte
0.958 g/mL
SMILES String
NCCOCCOC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
InChIKey
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F
Flammpunkt (°C)
70 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901159-5G4061833341827