Wichtige Dokumente
901000
1,4-Cubanedicarboxylic acid
≥97%
Synonym(e):
(1S,2R,3R,4S,5R,6S,7S,8S)-Cubane-1,4-dicarboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
224 °C
SMILES String
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(O)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7(12)9-1-2-4(9)6-5(9)3(1)10(2,6)8(13)14/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
JFKXMJUMOJJTCQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)