900923
Ritonavir-d6
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Synonym(e):
Ritonavir-13-[2-(1-methyl-d3,ethyl-2-d3)]
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C([C@@](C(C([H])([H])[H])([H])C([H])([H])[H])([H])N([H])C(N(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])SC(C(C([2H])([2H])[2H])([H])C([2H])([2H])[2H])=N1)=O)N([H])[C@](C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])[C@](N([H])C(OC(
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)