Wichtige Dokumente
900585
(R)-2-Methylpiperidine
95%
Synonym(e):
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1[C@@H](CCCC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
58.0 °F
Flammpunkt (°C)
14.44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?