Merck
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
Synonym(e):
tert-Butyl (R)-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
piperidine
Boc
Verwandte Kategorien
Anwendung
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)