Wichtige Dokumente
900568
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](=O)[13C](=O)O
InChIKey
KPGXRSRHYNQIFN-CVMUNTFWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)