900448
Graphene dispersion
≥0.2 mg/mLin DMF, sheet resistance 2 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
Synonym(e):
Conductive ink, Electrochemically exfoliated graphene ink, Graphene ink
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Graphene dispersion, ≥0.2 mg/mL in DMF, sheet resistance 2 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
Beschreibung
Dispersion in DMF
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1 ‑ 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
≥0.2 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
≥0.2 mg/mL in DMF
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Graphene preparation method: electrochemical exfoliation.
- Graphene thickness by AFM: ∼80% 1-3 layers.
- Sheet size by AFM: 5-10 μm.
- Oxygen content: 5.5 at.% (C/O-ratio: 17.2).
- Raman I_D/I_G ratio: 0.25.
- Sheet resistance: 2 kΩ/sq.
- Typical properties of films produced thereof (after dilution to 0.1 mg/mL and dry transfer from PTFE-filter):
16 nm film: 73% transmittance, sheet resistance of 7.6 kΩ/sq (as made), 1.8 kΩ/sq (after 30 min, 200 °C), <500 Ω/sq (conc. HNO3-treatment).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
131.0 °F
Flammpunkt (°C)
55 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900448-50ML | 4061833245156 |