900405
Boron nitride
nanoplatelet, lateral dimensions <1 micron
About This Item
Form
powder
Zusammensetzung
solids BN, ≥95 wt. %
Surfactant, ≤5 wt. %
InChI
1S/BN/c1-2
InChIKey
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials