900364
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 980 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonym(e):
Au Nanorods
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Konzentration
35 μg/mL in H2O
Länge
57-61 nm
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
5
Übergangstemp.
flash point >230 °F
Dichte
0.9919 g/mL
λmax
980 nm
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Longitudinal peak = 980 nm (± 15 nm)
- Longitudinal absorbance OD =1
- Transverse peak = 513 nm (± 5 nm)
- Transverse absorbance OD = 0.2
Anwendung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900364-25ML | 4061833244890 |