Merck
900316
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
Synonym(e):
PLGA
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
granular
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 65:35
Viskosität
0.6 dL/g
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.