Wichtige Dokumente
81240
Poly(ethylenglykol)
average Mn 4,000, hydroxyl
Synonym(e):
PEG
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol), average Mn 4,000, platelets
Biologische Quelle
platelets
Form
powder
Mol-Gew.
Mn 3,500-4,500
average Mn 4,000
mp (Schmelzpunkt)
58-61 °C
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenglycol ist ein hydrophiles Polymer. Es kann auf einfache Weise durch anionische Ringöffnungspolymerisation von Ethylenoxid mit verschiedenen Molekulargewichten und einer Reihe von angehängten Endgruppen synthetisiert werden. Wenn PEG quervernetzt wird, kann das entstandene Netzwerk einen hohen Wassergehalt aufweisen und sogenannte Hydrogele bilden. PEG eignet sich für biologische Anwendungen, da es keine Immunantwort auslöst.
Anwendung
Polyethylenglycol(PEG)-Plättchen wurden in folgenden Anwendungen eingesetzt:
- PEG-gesteuerter Gentransfer bei der Transfektion und Inkubation von Protoplasten
- Herstellung eines Extrakts zur Messung der Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (PEPCK) des Zytosols aus Pflanzengewebe
- Mittel für die DNA-Transformation in einer Studie zur transienten Genexpression in Pflanzenprotoplasten aus Reis-Blattscheiden.
- Herstellung eines isothermen Assemblierungspuffers und von TSS-Bouillon für UNS-geführte Assemblierung (Unique Nucleotide Sequence) repetitiver DNA-Stücke
- Transformation von DNA in knospende Hefezellen in der Log-Phase (Saccharomyces cerevisiae).
- Reagens zur DNA-Transformation
Sonstige Hinweise
Polymernetzwerke mit transplantierten Zelladhäsionspeptiden für hochgradig biospezifische Substrate für die Zelladhäsion
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Oleg Raitskin et al.
PloS one, 14(2), e0211598-e0211598 (2019-02-28)
Molecular tools adapted from bacterial CRISPR (Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats) systems for adaptive immunity have become widely used for plant genome engineering, both to investigate gene functions and to engineer desirable traits. A number of different Cas (CRISPR-associated)
Shen, Jinbo, et al. "Isolation, culture, and transient transformation of plant protoplasts
Shen J, et al.
Current Protocols in Cell Biology, 2014, 2-8 null
A simple and effective method to encapsulate tobacco mesophyll protoplasts to maintain cell viability
Lei R, et al.
Methods, 24-32 (2015)
Jennifer DeMars Tripp et al.
Yeast (Chichester, England), 30(5), 191-200 (2013-03-14)
Chemical-based methods have been developed for transformation of DNA into log-phase cells of the budding yeast Saccharomyces cerevisiae with high efficiency. Transformation of early stationary-phase cells, e.g. cells grown in overnight liquid cultures or as colonies on plates, is less
Frédéric Sanchez et al.
Genes, 10(5) (2019-05-28)
Ostreococcustauri is an easily cultured representative of unicellular algae (class Mamiellophyceae) that abound in oceans worldwide. Eight complete 13-22 Mb genomes of phylogenetically divergent species within this class are available, and their DNA sequences are nearly always present in metagenomic