Merck
807958
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
Molekulargewicht:
63.55
UNSPSC-Code:
12141711
NACRES:
NA.23
Form
nanowires
Qualitätsniveau
Konzentration
~5 mg/mL in ethanol
Durchm. × L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)