806803
Silicium(IV)-oxid
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 4 nm, Hexagonal pore morphology
Synonym(e):
Silicium(IV)-oxid, Siliziumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Oberflächenbereich
750-850 m2/g
Partikelgröße
<150 μm
Porengröße
0.7-0.9 cm3/g pore volume
4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mesoporous Silica and their Applications