Wichtige Dokumente
806129
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 3
Synonym(e):
G3-TMP-Azide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OCC(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)(COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)(COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN
InChI
1S/C255H398N72O90/c1-23-255(186-415-231(370)252(20,180-409-225(364)246(14,168-397-213(352)234(2,144-373-189(328)96-48-24-72-120-280-304-256)145-374-190(329)97-49-25-73-121-281-305-257)169-398-214(353)235(3,146-375-191(330)98-50-26-74-122-282-306-258)147-376-192(331)99-51-27-75-123-283-307-259)181-410-226(365)247(15,170-399-215(354)236(4,148-377-193(332)100-52-28-76-124-284-308-260)149-378-194(333)101-53-29-77-125-285-309-261)171-400-216(355)237(5,150-379-195(334)102-54-30-78-126-286-310-262)151-380-196(335)103-55-31-79-127-287-311-263,187-416-232(371)253(21,182-411-227(366)248(16,172-401-217(356)238(6,152-381-197(336)104-56-32-80-128-288-312-264)153-382-198(337)105-57-33-81-129-289-313-265)173-402-218(357)239(7,154-383-199(338)106-58-34-82-130-290-314-266)155-384-200(339)107-59-35-83-131-291-315-267)183-412-228(367)249(17,174-403-219(358)240(8,156-385-201(340)108-60-36-84-132-292-316-268)157-386-202(341)109-61-37-85-133-293-317-269)175-404-220(359)241(9,158-387-203(342)110-62-38-86-134-294-318-270)159-388-204(343)111-63-39-87-135-295-319-271)188-417-233(372)254(22,184-413-229(368)250(18,176-405-221(360)242(10,160-389-205(344)112-64-40-88-136-296-320-272)161-390-206(345)113-65-41-89-137-297-321-273)177-406-222(361)243(11,162-391-207(346)114-66-42-90-138-298-322-274)163-392-208(347)115-67-43-91-139-299-323-275)185-414-230(369)251(19,178-407-223(362)244(12,164-393-209(348)116-68-44-92-140-300-324-276)165-394-210(349)117-69-45-93-141-301-325-277)179-408-224(363)245(13,166-395-211(350)118-70-46-94-142-302-326-278)167-396-212(351)119-71-47-95-143-303-327-279/h23-188H2,1-22H3
InChIKey
MACMPYCWHGFIKL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- End Group Functionality: Azide surface group
- Generation: 3
- No. Surface Groups: 24
- Calculated Mol. Wt.: 5912.4 g/mol
- Other Notes: bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)