Wichtige Dokumente
805823
Ethylammonium Iodide
Synonym(e):
Ethanamine hydriodide, Greatcell Solar®
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Qualitätsniveau
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
193 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChIKey
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
805823-5G | 4061833333020 |
805823-25G | 4061832980249 |