805769
1-Butene-d8
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
gas
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2
InChIKey
VXNZUUAINFGPBY-BGWBEDHISA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-112.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)