Merck
796638
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Form
solid
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
InChIKey
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)