791342
Silica, nanoparticle dispersion in water
<50 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Synonym(e):
NH2 functionalized NPs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
dispersion
nanoparticles
Haltbarkeit
1 yr
Konzentration
in water (Dispersion)
Partikelgröße
<50 nm (DLS)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dispersion loading and medium (27 ± 3) wt.-% in water
Particle size d90 (volume distribution; DLS) < 50 nm
pH 2 ± 1
Density (1.2 ± 0.1) g/l
Primary particle size < 20 nm
Surface modification using Triethoxylpropylaminosilane
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)