Merck
779679
Sigma-Aldrich
(RS)-1,1-Dimethoxy-2-Propanol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-Hydroxypropionaldehyd-dimethylacetal, rac-Lactaldehyd-dimethylacetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
Beilstein:
1918747
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
hydroxyl
SMILES String
COC(OC)C(C)O
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
PRAYXKGWSGUXQK-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.3 °F
Flammpunkt (°C)
50.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)