778176
N-Acetyl-Asp-Glu-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
Spaglumic acid-15N2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC([15NH][C@@H](CC(O)=O)C([15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1/i12+1,13+1
InChIKey
OPVPGKGADVGKTG-VRXKZSBSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)