Wichtige Dokumente
777862
Glyceryl tri(palmitate-1,2,3,4-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i37+1,38+1,39+1,40+1,41+1,42+1,43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
InChIKey
PVNIQBQSYATKKL-FELDZGLXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)