Wichtige Dokumente
777641
2,3-Diamino-6-chloropyridine
97%
Synonym(e):
6-Chloropyridine-2,3-diamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=NC(N)=C(N)C=C1
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChIKey
QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)