Merck
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2ClNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
47-52 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
InChIKey
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
775517-500MG4061833242568