Wichtige Dokumente
77283
Heptadecafluoroctansulfonsäure -Lösung
~40% in H2O (T)
Synonym(e):
PFOS, Perfluoroctansulfonsäure -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
~40% in H2O (T)
Funktionelle Gruppe
fluoro
sulfonic acid
SMILES String
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H,26,27,28)
InChIKey
YFSUTJLHUFNCNZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the benzoylation of a variety of unactivated benzenes via Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of rare earth(III) perfluorooctane sulfonate in fluorous solvents.
- For the dinitration of aromatic compounds to synthesize dinitrobenzenes in the presence of ytterbium perfluorooctane sulfonate and fluorous solvent.
- To synthesize tetrahydroisoquinoline derivatives via Pictet-Spengler reaction of β-arylethyl carbamates with aldehydes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?