771902
Phenyl vinyl ether
97%
Synonym(e):
(Ethenyloxy)benzene, Phenoxyethylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChIKey
NHOGGUYTANYCGQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)