Wichtige Dokumente
769541
Strontiumhydroxid Octahydrat
≥97%
Synonym(e):
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
97.0-103.0% (T)
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
97.0-103.0% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.02% total nitrogen
≤2.0% carbonate (as SrCO3)
Dichte
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ba: ≤0.1%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)