Wichtige Dokumente
769320
Natriumazid
≥99%, ultra dry
Synonym(e):
Azide, Hydrazoic acid sodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
ultra dry
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.05% insolubles in water
≤0.2% free alkaline (as NaOH)
Verlust
≤0.2% loss on drying
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChIKey
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
769320-100G | 4061832988665 |
769320-25G | 4061834412205 |