Merck
766674
Sigma-Aldrich
trans-Decahydroquinoline
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
SMILES String
C1CC[C@@H]2NCCC[C@H]2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h8-10H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
POTIYWUALSJREP-BDAKNGLRSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72.78 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)