Merck
763357
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)copper(I) dimer
95%
Synonym(e):
[Cu(COD)Cl]2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24Cl2Cu2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.36
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C
SMILES String
[Cl+]1[Cu-][Cl+][Cu-]1.C2CC=CCCC=C2.C3CC=CCCC=C3
InChI
1S/2C8H12.2Cl.2Cu/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChIKey
QKMKFTHUKVKWFX-MIXQCLKLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Versatile catalyst
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polyhedron, 10, 2293-2293 (1991)
Chemistry & Industry, 15, 743-743 (1973)