762695
1H-Indene-2-boronic acid
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
57-77 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)C1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9BO2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-5,11-12H,6H2
InChIKey
VBMIZCKXRRAXBK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable