Wichtige Dokumente
762385
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine
96%
Synonym(e):
Bipymox
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Eignung der Reaktion
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C
SMILES String
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
InChIKey
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)