Merck
761664
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
97%
Synonym(e):
4-Trifluoromethyl-5-carbethoxyimidazole, 5-Trifluoromethyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-186 °C
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-5(7(8,9)10)12-3-11-4/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
GKUCPVKNHSQTEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)