Wichtige Dokumente
761184
1,2-Dimethoxyethane-(methoxy-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
COCCO[13CH3]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)