Wichtige Dokumente
761044
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide-d4
98 atom % D, 90% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
90% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])OP(O1)(Cl)=O
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2/i1D2,2D2
InChIKey
SBMUNILHNJLMBF-LNLMKGTHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)