Merck
76030
Sigma-Aldrich
Palladium auf Calciumcarbonat
~10% Pd basis
About This Item
Lineare Formel:
Pd
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>1120 °F
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Konzentration
~10% Pd
SMILES String
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChIKey
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Hydrogenation catalyst
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)