Wichtige Dokumente
760080
4′-Mercaptobiphenylcarbonitrile
97% (GC)
Synonym(e):
4′-Mercapto-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
127-132 °C
SMILES String
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NS/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChIKey
ZZSHJNKMDIZSFY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)