Wichtige Dokumente
759481
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho(choline-d13)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+13
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=P([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H+])([2H])[2H])OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H73NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3,(H,40,41)/q+2/p-1/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
InChIKey
OEQLGOUUUZOSIO-ABPAQVLFSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)