Wichtige Dokumente
759368
2,4-Piperidinedione
97%
Synonym(e):
2,4-Diketopiperidine, 2,4-Dioxopiperidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-103 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
InChIKey
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)