Merck
758159
Sigma-Aldrich
L-Valin-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3)213CH13CH(NH2)13COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-JRGPAWSWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Stuart G Snowden et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 72(1), 35-43 (2019-09-29)
Cholinesterase inhibitors represent three of the four treatments for Alzheimer's disease (AD), and target the pathological reduction of acetylcholine levels. Here we aimed to study the role of other neurotransmitter pathways in AD pathology. This study aimed to determine associations