Wichtige Dokumente
750530
Kohlenstoff-Nanoröhrchen, einwandig
98% (Metallic), avg. no. of layers, 1
Synonym(e):
Einwandiges Kohlenstoffnanoröhrchen, SWCNT, SWNT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
2% (Semiconducting)
98% (Metallic)
Form
solid
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1
Hersteller/Markenname
NanoIntegris, Inc.
Länge
0.3-5 μm
Durchmesser
1.2-1.7 nm
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
Dichte
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Research applications include:
- Electronics
- Sensors
- Composites
- Energy Storage
- Study of Life Science systems
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Electronic and Biomedical Applications of High-Purity Single-Walled Nanotubes (SWNTs)
Carbon nanomaterials (CNMs), such as single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and graphene (Figure 1), have diverse commercial applications including lighter and stronger composite materials, improved energy storage devices, more sensitive sensors, and smaller transistors.
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
Protokolle
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
750530-1MG | 4061826688670 |