Wichtige Dokumente
749990
L-Glutamine-13C5,15N2,2,3,3,4,4-d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5,15N2,2,3,3,4,4-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
[15NH2][13C]([13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-GTWFMKDCSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)