Merck
74885
Sigma-Aldrich
Natrium-1-octansulfonat Monohydrat
≥97.0% (T)
Synonym(e):
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH2SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.29
Beilstein:
3574241
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
Form
sheet
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natrium-1-octansulfonat ist ein Ionenpaarungsmittel, das hauptsächlich in der mobilen Chromatographiephase eingesetzt wird.
Anwendung
  • Effect of Pretreatment Processes on Biogenic Amines Content and Some Bioactive Compounds in Hericium erinaceus Extract: Diese Studie beschreibt die Zusammensetzung der mobilen Phase für die chromatographische Analyse, einschließlich Natrium-1-Octansulfonat-Monohydrat (N Makhamrueang et al., 2021).
  • What the New USP Chapter 621 Guidelines Mean for Your HPLC Analysis: Diese Arbeit beschreibt den Einsatz von Natrium-1-Octansulfonat in der Vorbereitung der mobilen HPLC-Phase, um den neuen Pharmakopöestandards zu entsprechen (K Gleerup, 2023).
  • Simultaneous determination of fangchinoline and tetrandrine in Qi-Fang-Xi-Bi-granules by RP-HPLC: Diese Arbeit verwendet 1-Octansulfonat-Natrium als Teil der mobilen Phase in der RP-HPLC-Methode, die für die Analyse der traditionellen chinesischen Medizin entwickelt wurde (XG Lu et al., 2015).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Strong induction of phytochelatin synthesis by zinc in marine green alga, Dunaliella tertiolecta.
Hirata K, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 92(1), 24-29 (2001)
N M Kovalchuk et al.
Journal of colloid and interface science, 459, 250-256 (2015-08-25)
Mixed solutions of cationic and anionic surfactants show considerable synergism in their wetting behaviour, but their spreading is affected considerably by the phase separation processes. The valuable information about wetting properties of synergetic mixtures can be obtained by using mixtures
Maria Addolorata Saracino et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 104, 122-129 (2014-12-17)
A new microextraction by packed sorbent (MEPS) procedure coupled to a high-performance liquid chromatographic method has been developed for quantitation of catecholamines (i.e. norepinephrine, epinephrine and dopamine) in innovative biological samples, namely dried plasma and urine spots. Analyses were carried