Wichtige Dokumente
748617
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
S-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-5-13C,4,4,5,5-d4
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH13CD2CD2CH2CH(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=N
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
InChIKey
ODKSFYDXXFIFQN-BRCPYFOBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?